Tisk…
Multi-parameter meters, handheld, SevenGo Duo™ / Duo pro™ (SG23 / SG78)
Dodavatel: Mettler - Toledo
51302600 51302601 51302602 51302603 51302620 51302621 51302622 51302623 51302625
665-0200EA 33400 CZK
665-0200 665-0191 665-0192 664-0163 665-0201 665-0195 665-0196 664-0162 664-0161
Multi-parameter meters, handheld, SevenGo Duo™ / Duo pro™ (SG23 / SG78)
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Portable dual channel meters for the simultaneous determination of pH, mV, rel. mV, ion (SG78), conductivity, TDS (total dissolved solids), salinity or specific resistance.
SevenGo Duo™ - pH/conductivity meter (IP 67) for routine use
- High contrast display with large digits, rugged watertight housing (IP 67)
- Automatic adjustment of cell constant
- 3-point pH calibration with selection from four pre-defined and one user-defined buffer group
- Data memory for 99 data records
- Automatic end point detection, automatic buffer recognition and temperature compensation
SevenGo Duo pro™ -More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model SG23 SG78
Environmentally Preferable
Rozsah - pH 0,00...+14,00 –2,000...+19,999
Rozlišení - pH 0,01 0,1 / 0,01 / 0,001
Přesnost - pH ±0,01 ±0,002
Kalibrace - pH Max. 3 points, 4 pre-defined buffer groups Max. 5 points, 7 pre-defined buffer groups
Rozsah - mV ±1999 ±1999
Rozlišení - mV 1 0,1
Přesnost - mV ±1 ±0,1
Rozsah vodivosti 0,01 µS/cm - 500 mS/cm 0,01 µS/cm - 1000 mS/cm
Rozlišení vodivosti 0,01 / 1 0,01 / 1
Přesnost vodivosti ±0,5% ±0,5%
Rezistivita - rozsah 0,00 - 100,00 MΩ/cm 0,00 - 100,00 MΩ/cm
Salinita - rozsah 0,00 - 80,00 ppt 0,00 - 80,00 ppt
TDS - rozsah 0,01 mg/l - 300 g/l 0,01 mg/l - 600 g/l
TDS - rozlišení 0,01 / 1 0,01 / 1
TDS - přesnost ±0,5% ±0,5%
Rozsah teplot –5,0...+105,0 °C pH/mV: ATC: –5,0...+105,0; MTC: –30...+130
Cond: –5,0...+105,0 °C
Rozlišení teploty pH/mV: 0,1
Cond: 0,1 °C
pH/mV: 0,1
Cond: 0,1 °C
Přesnost teploty pH/mV: ±0,5 °C
Cond: ±0,2 °C
pH/mV: ±0,2 °C
Cond: ±0,1 °C
Kompenzace teploty Automatic or manual Automatic or manual
Displej High contrast LCD Backlit, dot matrix LCD
Napájení 4 AA batteries 1,5 V or NiMH accumulator 1,3 V 4 AA batteries 1,5 V or NiMH accumulator 1,3 V
Shoda GLP / IP 67 GLP / IP 67
Kapacita pro ukládání dat 99 data records 500 data records
Připojení pH: BNC/RCA (NTC 30 kOhm)
Cond: LTW 7-pin
pH: BNC/RCA (NTC 30 kOhm)
Cond: LTW 7-pin
Outputs - IR to printer or PC via RS232 or USB adapter
W×D×H 90×45×220 mm 90×45×220 mm
Weight 0,357 kg (without batteries) 0,325 kg (without batteries)