Tisk…
VWR®, Termostaty blokové, analogové
Dodavatel: VWR Collection
460-0354EA 10630 CZK
460-0354 460-0355 460-0356 460-0357
VWR®, Termostaty blokové, analogové
Termostaty blokové Analogové blokové ohřívače
Víceúčelové, velice výkonné, teplotně stabilní analogové VWR® termostaty jsou ekonomické, univerzální a kompaktní.
  • kompaktní design, zabírá málo prostoru
  • rozsah teplot, nízký: Od okolní teplota +5 až 100 °C, vysoký: 75 až 150 °C
  • víceúčelové zařízení pro širokou řadu aplikací
  • vynikající teplotní stabilita a rovnoměrnost
  • může pracovat s vyhřívacími modulárními bloky VWR® pro zkumavky s objemem od 0,2 ml do 50 ml
  • použití je možné při okolní teplotě 18 až 33° C, při relativní vlhkosti 20 až 80%, nekondenzující
Univerzální přístroje jsou vhodné pro inkubace a kultivace, enzymové reakce, imunologické metody, stanovení bodu varu/tání a mnohé další laboratorní aplikace. Dva samostatné otočné knoflíky slouží pro nastavení a ovládání nízkých a vysokých hodnot teploty. Knoflík pro nízké teploty pracuje v rozsahu od teploty okolního prostředí po 100°C a knoflík pro vysoké teploty v rozsahu od 75 do 150°C. Všechny jednotky jsou nenáročné na prostor.
Do každé jednotky může být umístěn jeden výměnný modulární vyhřívací blok, který pojme různé nádoby na vzorky, tj. mikrozkumavky, centrifugační zkumavky, vialky, mikrodestičky a PCR stripy nebo zkumavky. Každý blok má otvor pro vložení teplotního čidla a velice těsný kontakt se zkumavkami zaručí maximální přenos tepla.
Certifikace: Shoda se směrnicí RoHS, TUV
Informace pro objednávání: Dodáváno bez vyhřívacích bloků, bloky objednávejte prosím samostatně.
Upozornení: Neplnit bloky nebo otvory vodou ani kapalinami, nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jednotka je určena pouze pro používání jako blokový termostat.
* RT = okolní teplota