Tisk…
VWR®, Cleanroom Wipes, 100% Polyester, Double Ply
Dodavatel: VWR Collection
115-2446EA 29250 CZK
115-2446 115-2470 114-9323
VWR®, Cleanroom Wipes, 100% Polyester, Double Ply
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Tyto ubrousky jsou vyrobeny ze 100% nekonečného vlákna, dvouvrstvého, ultrazvukem utěsněného polyesteru pro lepší savost.
  • vyrobeno z nekonečného polyesterového dvojitě pleteného vlákna
  • vysoce savé
  • nízké uvolňování částic a vláken snižuje kontaminaci
  • ultrazvukově spojováno, dvouvrstvá konstrukce
  • zpracováno a baleno v čistých prostorách dle ISO 4
Ideální pro utírání vnitřku nástrojů a dalšího vybavení, jakož i pro úklid rozlitého materiálu a obecné čištění v prostorách třídy ISO 5 a vyšších. Vhodné pro použití ve farmaceutické výrobě, při výrobě mikroelektronických zařízení a dalších high-tech odvětvích.