Tisk…
Vysavač do čistých prostor, CR-1200D
Dodavatel: TIGER-VAC
323600 323604 110134B
TIGV323600EA 10390 CZK
TIGV323600 TIGV323604 141-1414
Vysavač do čistých prostor, CR-1200D
Vysavače
Nová generace vysavačů pro čisté prostory k dispozici v suchém využití. Navrženo speciálně pro farmaceutický, polovodičový a mikroelektronický průmysl.
  • vícestupňový filtrační systém; jednoduchá a bezpečná výměna filtrů
  • nádrž je vyrobena z nerezové oceli typu 316 a je plně autoklávovatelná (do 121 °C) včetně koleček
  • vysoký výkon a tichý provoz
Vysavač je na vstupu vybaven HEPA filtrem a na výstupu ULPA filtrem. HEPA filtr odpovídá třídě filtrace H14 dle ČSN EN1822. ULPA filtr odpovídá třídě filtrace U15 dle ČSN EN1822. HEPA filtr na vstupu chrání motor a brání nasátí ultra jemných částic. Na výstupu je instalován ULPA filtr, který zajišťuje kompatibilitu s čistým prostorem.
Součástí primárních filtrů je jednorázový sběrný pytel (pro suché nečistoty) a primární filtr vyrobený z polyesteru.• Filtrační třída M dle IEC 60335-2-69.
Konstrukce: kompletní nerezová konstrukce s elektrolyticky leštěným povrchem chrání před kontaminací. Lze atuoklávovat při teplotách až do 121 °C (s výjimkou hubice).
Certifikace: kompatibilní s podmínkami pro čisté prostory třídy ISO 4, jak jsou definovány v normě ISO 14644-1 (třída 10 podle standardu FED STD 209E).
Vyhovuje standardům GMP.
Informace o príslušenství: Optional ø 1,25" (ø 32 mm) standard tools and accessories kit #1 includes suction hose assembly (standard type) 1,25"(32 mm)×8'(2,4 m) for model cr-1000; telescopic extension wand for model cr-1 (replacement for model t1), plastic; floor tool 1,25"(32 mm)×14"(36 cm), for as-5 and cr-1, black plastic; crevice tool for as-5 and cr-1 1,25"(32 mm)×8"(20,3 cm); dusting brush for as-5 and cr-1 1,25"(32 mm)×3"(76 mm); upholstery tool for as-5 and cr-1 1,25"(32 mm)×5"(13 cm).
Optional ø 1,25" (ø 32 mm) esd safe tools and accessories kit #2 includes micro tool kit, ø 1,25"(32 mm), esd* safe plastic; suction hose assembly, esd safe, 1.25"(32 mm)×8'(2,4 m) for model cr-1000; stainless steel wands 1,25" (32 cm) (set of 2) - one curved and one straight; utility floor tool, ø 1,25"(ø 32 mm)×12"(30 cm), static conductive plastic w/conductive nylon bristles; crevice tool, 1,25"(32 mm)×8"(20 cm), black, esd safe plastic w/hole for button lock; round brush, 1,25"(32 mm)×3"(7,5 cm), esd safe plastic, with hole for button lock; round tool, with rubber blades, ø 1,25"(32 mm), esd safe plastic; upholstery flat tool, 1,25"(32 mm)×5"(13 cm), esd safe plastic.
Optional ø 1,25" (ø 32mm) autoclavable tools and accessories kit #3 includes epdm suction hose assembly (autoclavable) 1,25"(32 mm)×8'(2,4 m) for model cr-1000; stainless steel wands 1,25" (32 cm) (set of 2) - one curved and one straight; floor tool assembly, autoclavable, 1,25"(32 mm)×12"(30 cm), stainless steel w/white nitrile blades; crevice tool, autoclavable, ø 1,25"(32 mm)×10"(25,4 cm) -stainless steel; conical nozzle w/curved tip w/ss connector installed 1,25"(32 mm)×10"(25 cm), clear food grade silicone.
Informace pro objednávání: Suction hose and accessories/tools are not included and are sold separately. Purchase of a tool kit is required for use.
k dispozici je řada různých příslušenství, včetně: autoklávovatelné hadice a nářadí nebo také hadice a nářadí s antistatickou úpravou
Informace o dodávce: u každého vysavače je ve výrobě provedena zkouška nepropustnosti aerosolů.
ULPA filtr je součástí dodávky.
Upozornení: Poznámka:: Pouze pro suché nečistoty.