Tisk…
4-Methoxycinnamic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H60144.14 H60144.22
H60144.14EA 2050 CZK
H60144.14 H60144.22
4-Methoxycinnamic acid ≥99%
4-Methoxycinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 830-09-1
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.18
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD00004398
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004398
CAS číslo: 830-09-1
EINECS: 212-594-0