Tisk…
Nafcillin sodium salt
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
461380010 461380050
ACRO461380010EA 3170 CZK
ACRO461380010 ACRO461380050
Nafcillin sodium salt
Nafcillin sodium salt
Vzorec: C₂₁H₂₁N₂NaO₅S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00056863
CAS číslo: 985-16-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %