Tisk…
Penicillin V potassium salt 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
455230250 455230050
ACRO455230250EA 3870 CZK
ACRO455230250 ACRO455230050
Penicillin V potassium salt 99%
Penicillin V potassium salt
Vzorec: C₁₆H₁₇KN₂O₅S
MW: 388,48 g/mol
Bod tání: 197…202 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051771
CAS číslo: 132-98-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +220° to +235° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)