Tisk…
Vzorkovače jednorázové, ViscoThief, SteriWare®
Dodavatel: Sampling Systems
8055H-1000 8055H-1000S 8055H-500 8055H-500S 8055P-1000 8055P-500 8055H-1500 8055H-1500S
300-2010EA 11860 CZK
300-2010 300-2011 300-2012 300-2013 300-2014 300-2015 300-0342 300-0343
Vzorkovače jednorázové, ViscoThief, SteriWare®
Vzorkovače Vzorkovače jednorázové
Jednorázový viskózní vzorník je určen pro krémy, pasty a gely. Robustní konstrukce z HDPE a PP umožňuje velké množství aplikací pro testování kapalin a nízké viskozity.
  • nehrozí křížová kontaminace (zařízení lze použít přímo v sáčku)
  • silikonové těsnění pro lepší výkon
  • sestavené a zabalené v čistých prostorách třídy 100000
Navržený pro rychlé odebrání vzorků z nádrží, sudů a nádob ve farmaceutickém, potravinářském, chemickém, kosmetickém a biotechnologickém průmyslu. Můžeme dodat také sterilní vzorkovače.
Certifikace: FDA, EU 10/2011 a EC 1935/2004. Bez obsahu BSE/TSE. Kompletní dohledatelnost šarže, ATEX označení.
Balení: individuálně baleno v zataveném PE sáčku.