Tisk…
6-tert-Butyl-2,4-xylenol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
462570100 462570500
ACRO462570100EA 1670 CZK
ACRO462570100 ACRO462570500
6-tert-Butyl-2,4-xylenol 97%
6-tert-Butyl-2,4-xylenol
Vzorec: C₁₂H₁₈O
MW: 178.28 g/mol
Bod varu: 249 °C
Bod tání: 22…23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002234
CAS číslo: 1879-09-0
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %