Tisk…
Triamcinolone
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 9alpha-Fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, Fluoxyprednisolone
462240010 462240050
ACRO462240010EA 3630 CZK
ACRO462240010 ACRO462240050
Triamcinolone
Triamcinolone
Vzorec: C₂₁H₂₇FO₆
MW: 394,44 g/mol
Bod tání: 262…263 °C
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 124-94-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥96.0 %