Tisk…
Sertraline hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
462190010 462190050
ACRO462190010EA 1460 CZK
ACRO462190010 ACRO462190050
Sertraline hydrochloride
Sertraline hydrochloride
Vzorec: C₁₇H₁₇Cl₂N
Bod tání: 245 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00895772
CAS číslo: 79559-97-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +38° to +43° (20°C, 589 nm) (2 % in CH3OH)