Tisk…
Levetiracetam
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)butyramide
462120050 462120250
ACRO462120050EA 2550 CZK
ACRO462120050 ACRO462120250
Levetiracetam
Levetiracetam
Vzorec: C₈H₁₄N₂O₂
MW: 170.21 g/mol
Bod tání: 117 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03265610
CAS číslo: 102767-28-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -76° to -82° (20 °C, 589 nm) (2 % in water)