Tisk…
Fludrocortisone acetate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
462090010 462090050
ACRO462090010EA 4750 CZK
ACRO462090010 ACRO462090050
Fludrocortisone acetate
Fludrocortisone acetate
Vzorec: C₂₃H₃₁FO₆
Bod tání: 224…226 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00864160
CAS číslo: 514-36-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Solubility (5 % in acetone) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥96.0 %