Tisk…
Emtricitabine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
462070010 462070050
ACRO462070010EA 3210 CZK
ACRO462070010 ACRO462070050
Emtricitabine
Emtricitabine
Vzorec: C₈H₁₀FN₃O₃S
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00870151
CAS číslo: 143491-57-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -125° to -142° (20 °C, 589 nm) (0.25 % in Methanol)