Tisk…
Xylometazoline hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
461990050 461990250
ACRO461990050EA 3830 CZK
ACRO461990050 ACRO461990250
Xylometazoline hydrochloride 98%
Xylometazoline hydrochloride
Vzorec: C₁₆H₂₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238707
CAS číslo: 1218-35-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 h)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 99 to 101 % (dry substance)