Tisk…
Triclabendazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
461960010 461960050
ACRO461960010EA 2680 CZK
ACRO461960010 ACRO461960050
Triclabendazole 98%
Triclabendazole
Vzorec: C₁₄H₉Cl₃N₂OS
Bod tání: 175…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00864519
CAS číslo: 68786-66-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystallinje powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105 °C, 6 h)
HPLC ≥97.5 %