Tisk…
Sarpogrelate hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
461910010 461912500
ACRO461910010EA 14230 CZK
ACRO461910010 ACRO461912500
Sarpogrelate hydrochloride 98%
Sarpogrelate hydrochloride
Vzorec: C₂₄H₃₁NO₆·HCl
Bod tání: 145…148 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00887582
CAS číslo: 135159-51-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 152 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %