Tisk…
Pyrantel pamoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
461890050 461890250 461891000
ACRO461890050EA 1660 CZK
ACRO461890050 ACRO461890250 ACRO461891000
Pyrantel pamoate 98%
Pyrantel pamoate
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂S·C₂₃H₁₆O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00072037
CAS číslo: 22204-24-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (60°C, 3 h) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with HClO4 97 to 103 % (on dry substance)