Tisk…
Niclosamide 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
461841000 461840250
ACRO461841000EA 6700 CZK
ACRO461841000 ACRO461840250
Niclosamide 97+%
Niclosamide
Vzorec: C₁₃H₈Cl₂N₂O₄
Bod tání: 225…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00057597
CAS číslo: 50-65-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 232 °C
Loss on drying ≤2 % (105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.0 %