Tisk…
Ceftazidime pentahydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
461730050 461730250
ACRO461730050EA 2650 CZK
ACRO461730050 ACRO461730250
Ceftazidime pentahydrate 98%
Ceftazidime pentahydrate
Vzorec: C₂₂H₃₂N₆O₁₂S₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00153936
CAS číslo: 78439-06-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 13 to 15 % (0.1g)
HPLC ≥97.5 %