Tisk…
Caffeine citrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
461720250 461721000
ACRO461720250EA 3870 CZK
ACRO461720250 ACRO461721000
Caffeine citrate
Caffeine citrate
Vzorec: C₁₄H₁₈N₄O₉
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044986
CAS číslo: 69-22-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 48 to 52 % (Caffeine)
Titration with TBAH 48 to 52 % (Citric acid)