Tisk…
Ganciclovir 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 9-[[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]guanine, 2'-Nor-2'-Deoxyguanosine, BW 759, 2-Amino-9-(((1,3-dihydroxypropan-2-yl)oxy)methyl)-1H-purin-6(9H)-one, RS-21592
461710010 461710050 461710250
ACRO461710010EA 1120 CZK
ACRO461710010 ACRO461710050 ACRO461710250
Ganciclovir 98%
Ganciclovir
Vzorec: C₉H₁₃N₅O₄
MW: 255,23 g/mol
Bod tání: 251…252 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00870588
CAS číslo: 82410-32-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥97.5 %