Tisk…
Ethynylestradiol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
461550010 461550050
ACRO461550010EA 3940 CZK
ACRO461550010 ACRO461550050
Ethynylestradiol 98%
Ethynylestradiol
Vzorec: C₂₀H₂₄O₂
Bod tání: 180…188 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003690
CAS číslo: 57-63-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 185 °C
HPLC ≥97.5 %