Tisk…
Irinotecan hydrochloride trihydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
461540010 461542500
ACRO461540010EA 23390 CZK
ACRO461540010 ACRO461542500
Irinotecan hydrochloride trihydrate
Irinotecan hydrochloride trihydrate
Vzorec: C₃₃H₃₈N₄O₆·HCl·3H₂O
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01765731
CAS číslo: 136572-09-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 9 %
HPLC ≥96.0 %