Tisk…
Brimonidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
461520010 461522500
ACRO461520010EA 8020 CZK
ACRO461520010 ACRO461522500
Brimonidine 98%
Brimonidine
Vzorec: C₁₁H₁₀BrN₅
Bod tání: 235…236 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00153878
CAS číslo: 59803-98-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.3 %