Tisk…
Monensin monosodium salt 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Monensin, Sodium Salt, Monensin sodium salt
461450010 461450050 461450250
ACRO461450010EA 3010 CZK
ACRO461450010 ACRO461450050 ACRO461450250
Monensin monosodium salt 90%
Monensin monosodium salt
Vzorec: C₃₆H₆₁NaO₁₁
MW: 692.85 g/mol
Bod tání: 267…269 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00077826
CAS číslo: 22373-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in Methanol) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥88 %