Tisk…
Proguanil hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
461430250 461431000
ACRO461430250EA 2390 CZK
ACRO461430250 ACRO461431000
Proguanil hydrochloride 97%
Proguanil hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₆ClN₅·HCl
Bod tání: 245…250 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01732193
CAS číslo: 637-32-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
HPLC ≥96.0 %