Tisk…
Ethosuximide
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
461400050 461400250 461401000
ACRO461400050EA 1420 CZK
ACRO461400050 ACRO461400250 ACRO461401000
Ethosuximide
Ethosuximide
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
Bod varu: 134 °C (5 mmHg)
Bod tání: 47…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00072123
CAS číslo: 77-67-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %