1H-Imidazole-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
461360010
461360050
ACRO461360010EA
2190
CZK
ACRO461360010
ACRO461360050
1H-Imidazole-4-carbonitrile 95%
1H-Imidazole-4-carbonitrile
Vzorec:
C₄H₃N₃ MW: 93,09 g/mol Bod tání: 32…35 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00233358 CAS číslo: 57090-88-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 141 to 148 °C |
Water | ≤2.5 % |
HPLC | ≥94 % |