Tisk…
Mannose triflate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
461340010 461341000
ACRO461340010EA 13200 CZK
ACRO461340010 ACRO461341000
Mannose triflate 98%
Mannose triflate
Vzorec: C₁₅H₁₉F₃O₁₂S
Bod tání: 118…122 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012353
CAS číslo: 92051-23-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
Solubility Clear colorless to slightly yellow
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -12° to -19° (20 °C, 589 nm) (1 % in CH3CN)