Tisk…
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Terbinafine Hydrochloride, Terbinafine HCl, (E)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine hydrochloride
461260010 461260050
ACRO461260010EA 2130 CZK
ACRO461260010 ACRO461260050
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 99%
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Vzorec: C₂₁H₂₅N
Bod tání: 214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145430
CAS číslo: 78628-80-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105)
Solubility (5 % in methanol) Clear solution
HPLC ≥98.5 %