Tisk…
Ritonavir 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: A-84538, ABT-538, Abbott 84538
461220010 461222500
ACRO461220010EA 13240 CZK
ACRO461220010 ACRO461222500
Ritonavir 98%
Ritonavir
Vzorec: C₃₇H₄₈N₆O₅S₂
MW: 720,94 g/mol
Bod tání: 120…132 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00927142
CAS číslo: 155213-67-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %