Tisk…
Pyridostigmine bromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-((Dimethylcarbamoyl)oxy)-1-methylpyridin-1-ium bromide, 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium Bromide
461190010 461190050 461190250
ACRO461190010EA 2070 CZK
ACRO461190010 ACRO461190050 ACRO461190250
Pyridostigmine bromide 98%
Pyridostigmine bromide
Vzorec: C₉H₁₃BrN₂O₂
Bod tání: 154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079283
CAS číslo: 101-26-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105 °C)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)