Tisk…
Procarbazine hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
461180010 461182500
ACRO461180010EA 16770 CZK
ACRO461180010 ACRO461182500
Procarbazine hydrochloride
Procarbazine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₉N₃O·HCl
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00072082
CAS číslo: 366-70-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %