Tisk…
Oseltamivir phosphate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (3R,4R,5S)-Ethyl 4-acetamido-5-amino-3-(pentan-3-yloxy)cyclohex-1-enecarboxylate phosphate
461170010 461170050
ACRO461170010EA 2220 CZK
ACRO461170010 ACRO461170050
Oseltamivir phosphate 98%
Oseltamivir phosphate
Vzorec: C₁₆H₂₈N₂O₄·H₃PO₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08059548
CAS číslo: 204255-11-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -27° to -35° (20°C, 589 nm) (1 % in water) (on dry substance)