Tisk…
Ondansetron hydrochloride dihydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
461160010 461160050
ACRO461160010EA 2140 CZK
ACRO461160010 ACRO461160050
Ondansetron hydrochloride dihydrate 98%
Ondansetron hydrochloride dihydrate
Vzorec: C₁₈H₁₉N₃O·HCl·₂H₂O
Bod tání: 178 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00374371
CAS číslo: 103639-04-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
Water ≤10.5 %
HPLC ≥97.5 %