Tisk…
Nevirapine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
461150010 461152500
ACRO461150010EA 6730 CZK
ACRO461150010 ACRO461152500
Nevirapine 98%
Nevirapine
Vzorec: C₁₅H₁₄N₄O
Bod tání: 247…249 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00866928
CAS číslo: 129618-40-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 244 to 248 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %