Tisk…
Meglumine antimoniate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-Methyl-D-glucamine antimoniate
461140250 461141000
ACRO461140250EA 3570 CZK
ACRO461140250 ACRO461141000
Meglumine antimoniate
Meglumine antimoniate
Vzorec: C₇H₁₇NO₅·HO₃Sb
MW: 365.97 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20922853
CAS číslo: 133-51-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Assay 30.0 to 34.0 % (Sb)