Tisk…
Medroxyprogesterone acetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 17alpha-Hydroxy-6alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione 17-Acetate, Medroxyprogesterone 17-Acetate, 17alpha-Acetoxy-6alpha-methylprogesterone
461120010 461120050
ACRO461120010EA 2050 CZK
ACRO461120010 ACRO461120050
Medroxyprogesterone acetate 97%
Medroxyprogesterone acetate
Vzorec: C₂₄H₃₄O₄
MW: 386.53 g/mol
Bod tání: 206…208 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010483
CAS číslo: 71-58-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 209 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %