Tisk…
Imatinib mesylate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
461080010 461080050
ACRO461080010EA 8060 CZK
ACRO461080010 ACRO461080050
Imatinib mesylate 98%
Imatinib mesylate
Vzorec: C₂₉H₃₁N₇O·CH₄SO₃
Bod tání: 209 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04307699
CAS číslo: 220127-57-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yelow or light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %