Tisk…
Gemcitabine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2'-Deoxy-2',2'-difluorocytidine, dFdC, 4-Amino-1-((2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride
461060010 461060050
ACRO461060010EA 3830 CZK
ACRO461060010 ACRO461060050
Gemcitabine hydrochloride 98%
Gemcitabine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂ClF₂N₃O₄
MW: 299,6591 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01735988
CAS číslo: 122111-03-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98 to 102 %
HPLC ≥97.5 %
Optical rotation +43° to +50° (1 % in water)