Tisk…
Chlorhexidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide]
461020010 461020050
ACRO461020010EA 3390 CZK
ACRO461020010 ACRO461020050
Chlorhexidine 98%
Chlorhexidine
Vzorec: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀
MW: 505,4466 g/mol
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009673
CAS číslo: 55-56-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 136 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %