Beclomethasone dipropionate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Beclometasone dipropionate
460990010
460992500
ACRO460990010EA
8830
CZK
ACRO460990010
ACRO460992500
Beclomethasone dipropionate 97%
Beclomethasone dipropionate
Vzorec:
C₂₈H₃₇ClO₇ MW: 521.047 g/mol Bod tání: 208 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00135613 CAS číslo: 5534-09-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (105°C, 3 h) |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +88° to +94° (20°C, 589 nm) (1 % in dioxane) |