Sodium diatrizoate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
460960050
460960250
460961000
ACRO460960050EA
1560
CZK
ACRO460960050
ACRO460960250
ACRO460961000
Sodium diatrizoate 99%
Sodium diatrizoate
Vzorec:
C₁₁H₈I₃N₂NaO₄ Bod tání: 261…262 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051544 CAS číslo: 737-31-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤7 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (on dry substance) |