Tisk…
Diflunisal
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2',4'-Difluoro-4-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
460890010 460890050
ACRO460890010EA 1350 CZK
ACRO460890010 ACRO460890050
Diflunisal
Diflunisal
Vzorec: C₁₃H₈F₂O₃
MW: 250,1976 g/mol
Bod tání: 207…209 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00057834
CAS číslo: 22494-42-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 4 H) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %