Tisk…
Lamotrigine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine
460850010 460850050
ACRO460850010EA 2000 CZK
ACRO460850010 ACRO460850050
Lamotrigine 98%
Lamotrigine
Vzorec: C₉H₇Cl₂N₅
Bod tání: 218 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00865333
CAS číslo: 84057-84-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 220 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %