Tisk…
Azaperone
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
460830010 460830050 460830250
ACRO460830010EA 3290 CZK
ACRO460830010 ACRO460830050 ACRO460830250
Azaperone
Azaperone
Vzorec: C₁₉H₂₂FN₃₀
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00866692
CAS číslo: 1649-18-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
Loss on drying ≤0.5 % (60 °C, 4 h) (vacuum)
Titration with HClO4 99 to 101 %