Tisk…
Diethyl iminodicarboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
460770010 460770050
ACRO460770010EA 1190 CZK
ACRO460770010 ACRO460770050
Diethyl iminodicarboxylate 98%
Diethyl iminodicarboxylate
Vzorec: C₆H₁₁NO₄
Bod varu: 132…134 °C (15 mmHg)
Bod tání: 51…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031532
CAS číslo: 19617-44-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥97.5 %