Tisk…
5-Hydroxy-4-octanone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxyoctan-4-one, 5-Hydroxy-4-octanone
460760050 460760250
ACRO460760050EA 2590 CZK
ACRO460760050 ACRO460760250
5-Hydroxy-4-octanone 97%
5-Hydroxy-4-octanone
Vzorec: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Bod varu: 80…86 °C (12 mmHg)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021928
CAS číslo: 496-77-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %