Tisk…
2,4-Dichloroquinazoline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
460730050 460730250
ACRO460730050EA 1510 CZK
ACRO460730050 ACRO460730250
2,4-Dichloroquinazoline 98%
2,4-Dichloroquinazoline
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂
Bod tání: 115…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00091950
CAS číslo: 607-68-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 123 °C
GC ≥97.5 %